Principaux documents
ENA300790666
Enamine
3-bromo-4-hydrazinyl-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.07
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-hydrazino-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7BrN6/c1-13-6-3(4(7)12-13)5(11-8)9-2-10-6/h2H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
NFTNTDVIOYCDIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65602
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65602