Principaux documents
ENA296275479
Enamine
(2-aminoethyl)(ethyl)(propan-2-yl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~-ethyl-N~1~-isopropyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-4-9(6-5-8)7(2)3/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Clé InChI
QWUJQUJVQRKKNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64613