Key Documents
ENA296275414
Enamine
3-(piperidin-3-yl)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-piperidinyl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c9-8(11)4-3-7-2-1-5-10-6-7/h7,10H,1-6H2,(H2,9,11)
Clé InChI
FVGJUODBCPPKLO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65639
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65639