Key Documents
ENA296275299
Enamine
2,4-dichloro-1-(2-isothiocyanatoethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-1-(2-isothiocyanatoethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H7Cl2NS/c10-8-2-1-7(9(11)5-8)3-4-12-6-13/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
LDDSGQQPUHCKKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65467
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65467