Principaux documents
ENA296275285
Enamine
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
Inchi Code
1S/C12H14F3N/c13-12(14,15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-16-11/h4-7,11,16H,1-3,8H2
Clé InChI
BPIPNPGHOKSKPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65427
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65427