Key Documents
ENA296275013
Enamine
N-ethyl-N-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.27
Numéro MDL:
Iupac Name
N-ethyl-N-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H14N2OS/c1-3-9(2)7(10)6-4-11-5-8-6/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
NYTWLGQVUGEBIU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64987
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64987