Principaux documents
ENA296274972
Enamine
[4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.18
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-7-3-2-6(5-13)8(4-7)9(10,11)12/h2-4H,5,13H2,1H3
Clé InChI
GRRJRPNJFJEEPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
88
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64845
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64845