Principaux documents
ENA295069025
Enamine
3-(pyrimidin-2-yloxy)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)phenol
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-4-9(7-8)14-10-11-5-2-6-12-10/h1-7,13H
Clé InChI
DKJBLDSOEVCZJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62714
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62714