Key Documents
ENA295068933
Enamine
2-(2,6-dichlorophenyl)propan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,6-dichlorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11Cl2N/c1-6(5-12)9-7(10)3-2-4-8(9)11/h2-4,6H,5,12H2,1H3
Clé InChI
RTJCYJHRXNHNCB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64760
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64760