Key Documents
ENA295068725
Enamine
2-[(quinazolin-4-yl)amino]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.22
Numéro MDL:
Pf
258-260
Iupac Name
2-(4-quinazolinylamino)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10N4O/c11-9(15)5-12-10-7-3-1-2-4-8(7)13-6-14-10/h1-4,6H,5H2,(H2,11,15)(H,12,13,14)
Clé InChI
OHXMQTOUMSMUNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64415
Melting Point
258-260
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64415