Principaux documents
ENA295068679
Enamine
4-ethyl-3-oxohexanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethyl-3-oxohexanenitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-3-7(4-2)8(10)5-6-9/h7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
GZELVNOQXIVSJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64315
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64315