Principaux documents
ENA295068652
Enamine
1-(2-phenoxyphenyl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-phenoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-11(15)13-9-5-6-10-14(13)16-12-7-3-2-4-8-12/h2-11H,15H2,1H3
Clé InChI
RCVUOJLMRKMBRS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64253
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64253