Key Documents
ENA295068620
Enamine
N-(piperidin-3-yl)butanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-piperidinyl)butanamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-2-4-9(12)11-8-5-3-6-10-7-8/h8,10H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
JBTMXZAUERTTFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64196
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64196