Principaux documents
ENA295068500
Enamine
methyl 3-[(2-ethoxyethyl)amino]-2-methylpropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-[(2-ethoxyethyl)amino]-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C9H19NO3/c1-4-13-6-5-10-7-8(2)9(11)12-3/h8,10H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
OQRHCRWPOTXMJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64001
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64001