Principaux documents
ENA295068433
Enamine
4-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c1-8-7-15-11(13-8)14-10-4-2-9(6-12)3-5-10/h2-5,7H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
FWESEHNUSFUSGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59654
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59654