Principaux documents
ENA292596419
Enamine
1-[4-(propan-2-yl)phenyl]cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-isopropylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H18O2/c1-10(2)11-4-6-12(7-5-11)14(13(15)16)8-3-9-14/h4-7,10H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
JAHNYTPOYIGJRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61458
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61458