Principaux documents
ENA292596380
Enamine
[1-(5-nitropyridin-2-yl)piperidin-4-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[1-(5-nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c15-8-9-3-5-13(6-4-9)11-2-1-10(7-12-11)14(16)17/h1-2,7,9,15H,3-6,8H2
Clé InChI
LJSPBMQDDUPONQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62016
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62016