Principaux documents
ENA292596370
Enamine
tert-butyl N-(4-aminobutan-2-yl)carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.73
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-1-methylpropylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-7(5-6-10)11-8(12)13-9(2,3)4;/h7H,5-6,10H2,1-4H3,(H,11,12);1H
Clé InChI
XUYGIQRFKIJQGF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62005
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62005