Key Documents
ENA282548575
Enamine
2-(4-aminopiperidine-1-carbonyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(4-amino-1-piperidinyl)carbonyl]phenol
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-9-5-7-14(8-6-9)12(16)10-3-1-2-4-11(10)15/h1-4,9,15H,5-8,13H2
Clé InChI
ICZMYPAEUHZWQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61268
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61268