Key Documents
ENA282548507
Enamine
2-({[(4-nitrophenyl)methyl]carbamoyl}amino)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.21
Numéro MDL:
Iupac Name
({[(4-nitrobenzyl)amino]carbonyl}amino)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11N3O5/c14-9(15)6-12-10(16)11-5-7-1-3-8(4-2-7)13(17)18/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)(H2,11,12,16)
Clé InChI
QSWDCEAMUJTUIL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61168
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61168