Principaux documents
ENA282548463
Enamine
1-(4-methoxyphenyl)cyclohexan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-15-12-7-5-11(6-8-12)13(14)9-3-2-4-10-13/h5-8H,2-4,9-10,14H2,1H3
Clé InChI
CFTBUCKEQRAUOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61090
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61090