Principaux documents
ENA282548384
Enamine
5-bromo-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7BrN4/c9-6-1-2-8(7(10)3-6)13-5-11-4-12-13/h1-5H,10H2
Clé InChI
QEQQSWQTOIUXMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60962
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60962