Principaux documents
ENA282548365
Enamine
2-(2-phenylpropan-2-yl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-methyl-1-phenylethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C13H19N/c1-13(2,12-9-6-10-14-12)11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8,12,14H,6,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
PICOUQAMNMBZQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60934
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60934