Principaux documents
ENA282548181
Enamine
ethyl 2-(but-3-en-1-yloxy)acetate
100 MG
146,40 CHF
250 MG
188,00 CHF
500 MG
315,40 CHF
1 G
432,40 CHF
2.5 G
804,20 CHF
5 G
1 169,50 CHF
10 G
1 712,90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-60653-100MG
146,40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
146,40 CHF
250 MG
188,00 CHF
500 MG
315,40 CHF
1 G
432,40 CHF
2.5 G
804,20 CHF
5 G
1 169,50 CHF
10 G
1 712,90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-60653-100MG
146,40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (3-butenyloxy)acetate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-3-5-6-10-7-8(9)11-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Clé InChI
GUYSRRJLAXTUJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60653
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60653