Principaux documents
ENA258389825
Enamine
2-(tert-butoxy)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-tert-butoxyethanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)8-5-4-7/h4-5,7H2,1-3H3
Clé InChI
BLMLZYILSIZQTL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59986