Principaux documents
ENA258389796
Enamine
5-methoxypentan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-methoxy-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-8-6-4-2-3-5-7/h2-7H2,1H3
Clé InChI
DMRHQYSRQGGRCK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59946
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59946