Principaux documents
ENA258389371
Enamine
4-[ethyl(propan-2-yl)amino]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.73
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[ethyl(isopropyl)amino]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-4-13(9(2)3)11-7-5-10(6-8-11)12(14)15;/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,14,15);1H
Clé InChI
JCYLOMDWPFYPFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59544
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59544