Principaux documents
ENA250698876
Enamine
1-(3-methoxyphenyl)piperidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-methoxyphenyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12-4-2-3-10(9-12)13-7-5-11(14)6-8-13/h2-4,9H,5-8H2,1H3
Clé InChI
FULBKNNHKLHNFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58918
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58918