Key Documents
ENA250698675
Enamine
3-[2-(4-aminophenyl)ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[2-(4-aminophenyl)ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c12-10-3-1-9(2-4-10)5-6-13-7-8-15-11(13)14/h1-4H,5-8,12H2
Clé InChI
UFZDPIAAXRLUNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56999
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56999