Principaux documents
ENA250698605
Enamine
5,6-dimethyl-1H,2H,4H-thieno[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.21
Numéro MDL:
Pf
197-198
Iupac Name
5,6-dimethyl-2H-thieno[2,3-d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
Inchi Code
1S/C8H7NO3S/c1-3-4(2)13-6-5(3)7(10)12-8(11)9-6/h1-2H3,(H,9,11)
Clé InChI
GZENPAIGBVRRTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56895
Melting Point
197-198
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56895