Key Documents
ENA250698558
Enamine
6-bromo-4-(piperazin-1-yl)quinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.17
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-(1-piperazinyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C12H13BrN4/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(16-8-15-11)17-5-3-14-4-6-17/h1-2,7-8,14H,3-6H2
Clé InChI
YKLUQABTYJZQOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56564
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56564