Principaux documents
ENA250698527
Enamine
4-[bis(2-chloroethyl)amino]benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
124-126
Iupac Name
4-[bis(2-chloroethyl)amino]benzamide
Inchi Code
1S/C11H14Cl2N2O/c12-5-7-15(8-6-13)10-3-1-9(2-4-10)11(14)16/h1-4H,5-8H2,(H2,14,16)
Clé InChI
ZNHHOAIGZOAPLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18675
Melting Point
124-126
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18675