Principaux documents
ENA250698337
Enamine
2,2-difluoro-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.12
Numéro MDL:
Iupac Name
difluoro(4-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(10,11)5-12/h1-4H
Clé InChI
HNQWMZOIYDDHSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55799