Key Documents
ENA249414884
Enamine
2-bromo-3-methyl-N-(2-methylbutan-2-yl)butanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-methyl-N-(tert-pentyl)butanamide
Inchi Code
1S/C10H20BrNO/c1-6-10(4,5)12-9(13)8(11)7(2)3/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,13)
Clé InChI
PWUHPOWMNGWAGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29103