Principaux documents
ENA249152257
Enamine
2-(carbamoylamino)hexanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
Numéro MDL:
Pf
169-170
Iupac Name
N-(aminocarbonyl)norleucine
Inchi Code
1S/C7H14N2O3/c1-2-3-4-5(6(10)11)9-7(8)12/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)(H3,8,9,12)
Clé InChI
CRTBNFJSWPZSQM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55744
Melting Point
169-170
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55744