Principaux documents
ENA245487827
Enamine
1-(2-methoxyethyl)piperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxyethyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-11-7-6-10-4-2-8(9)3-5-10/h8H,2-7,9H2,1H3
Clé InChI
ILMDRDDKNWKCNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55883
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55883