Principaux documents
ENA245487826
Enamine
ethyl 3-{[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]amino}propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.33
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-{[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]amino}propanoate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-3-14-9-5-6-11(14)10-13-8-7-12(15)16-4-2/h11,13H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
ZPTCRPRYBUXBTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55882
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55882