Principaux documents
ENA245487809
Enamine
3-amino-1-(2-methoxyethyl)urea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-methoxyethyl)hydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C4H11N3O2/c1-9-3-2-6-4(8)7-5/h2-3,5H2,1H3,(H2,6,7,8)
Clé InChI
SPGGZMJCZCMERJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55864
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55864