Principaux documents
ENA245487521
Enamine
2-chloro-1-[4-(pyrazin-2-yl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-(2-pyrazinyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN4O.ClH/c11-7-10(16)15-5-3-14(4-6-15)9-8-12-1-2-13-9;/h1-2,8H,3-7H2;1H
Clé InChI
ZCRGQEHERQYRNS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55909
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55909