Principaux documents
ENA245487445
Enamine
2-(5-chloro-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanethioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-chloro-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanethioamide
Inchi Code
1S/C6H8ClN3S/c1-10-4(7)3-9-6(10)2-5(8)11/h3H,2H2,1H3,(H2,8,11)
Clé InChI
IYUSTRWYBNIMOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55275
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55275