Principaux documents
ENA245486873
Enamine
{2-[(dimethylamino)methyl]phenyl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
{2-[(dimethylamino)methyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-12/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
KCSZGCNCOFOSQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53811
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53811