Principaux documents
ENA245486800
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(1H-pyrazol-4-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 1H-pyrazol-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C6H6F3N3O2/c7-6(8,9)3-14-5(13)12-4-1-10-11-2-4/h1-2H,3H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
OCPXUIQUCQWUSD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54627
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54627