Documents
ENA245486798
Enamine
4-(2-methylphenyl)oxane-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-methylphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-10-4-2-3-5-11(10)13(12(14)15)6-8-16-9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
GJTUCHXNPLAZDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54625
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54625