Principaux documents
ENA245486344
Enamine
4-(2-aminopropyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
122-127
Iupac Name
4-(2-aminopropyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7(10)6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,7,11H,6,10H2,1H3
Clé InChI
GIKNHHRFLCDOEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53926
Melting Point
122-127
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53926