Principaux documents
ENA245486014
Enamine
N-[1-(furan-2-yl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.67
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[1-(2-furyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10-8-4-5-8)9-3-2-6-11-9;/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3;1H
Clé InChI
YCGKMGCRNMJMBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53597
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53597