Key Documents
ENA245485997
Enamine
4-[(4-oxopiperidin-1-yl)methyl]benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(4-oxo-1-piperidinyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c14-9-11-1-3-12(4-2-11)10-15-7-5-13(16)6-8-15/h1-4H,5-8,10H2
Clé InChI
IEQBRFVCIRGZLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53570
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53570