Key Documents
ENA245485845
Enamine
3-(2-methoxy-4-methylphenoxy)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-methoxy-4-methylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-8-3-4-9(10(7-8)14-2)15-6-5-11(12)13/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
HGDXOMWDJUKJPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53309
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53309