Principaux documents
ENA245485457
Enamine
N1-benzyl-2-chlorobenzene-1,4-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.71
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~-benzyl-2-chloro-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C13H13ClN2/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16H,9,15H2
Clé InChI
XFSGBXYTDKQHRA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52705
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52705