Principaux documents
ENA245485219
Enamine
2-chloro-1-(4-ethylpiperazin-1-yl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-chloropropanoyl)-4-ethylpiperazine
Inchi Code
1S/C9H17ClN2O/c1-3-11-4-6-12(7-5-11)9(13)8(2)10/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
LIUXMOSNLGNOMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35268
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35268