Principaux documents
ENA238713444
Enamine
1-(but-3-yn-1-yl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-butynyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2.2ClH/c1-2-3-6-10-7-4-9-5-8-10;;/h1,9H,3-8H2;2*1H
Clé InChI
JQFCPMSJDVJDQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52435
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52435